Documentos Principais
GF27368523
Iron boride
powder, max. particle size 500 micron, weight 20 g
Sinônimo(s):
FE546010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 273-685-23
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
500 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)