Documentos Principais
GF30178964
Iron boride
powder, max. particle size 500 micron, weight 20 g
Sinônimo(s):
FF506010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.820,00
R$ 2.820,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.820,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 2.820,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 301-789-64
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
500 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)