Documentos Principais
709182
Sigma-Aldrich
Molybdenum boride
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
Selecione um tamanho
10 G
R$ 638,00
R$ 638,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 638,00
About This Item
Fórmula linear:
MoB
Número CAS:
Peso molecular:
106.75
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 638,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.5% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: molybdenum
tamanho de partícula
−325 mesh
pf
2180 °C
densidade
8.65 g/cm3 at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
B#[Mo]
InChI
1S/B.Mo
chave InChI
LGLOITKZTDVGOE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)