Documentos Principais
GF59079707
Iron boride
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g
Sinônimo(s):
FE546100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.638,00
R$ 4.638,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.638,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 4.638,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 590-797-07
peso
20 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)