Documentos Principais
GF18149238
Iron oxide
powder, max. particle size 50 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
FE596010
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 181-492-38
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
50 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
  1. Could this iron oxide be used for tumbling rocks
    1 answer
    1. Unfortunately, information regarding the hardness of Fe3O4 (GF18149238) is unavailable. The suitability for use in tumbling rocks is unknown. Compounds such as SiC or Al2O3 may be more commonly used for this application.