Documentos
GF41696781
Iron oxide
powder, max. particle size 50 micron, weight 200 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
FE596010
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 416-967-81
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
50 μm