Documentos
07318
Sigma-Aldrich
Magnetic iron oxide nanoparticles
0.8-1.4% solid material basis, 0.5-0.7% Fe basis
Sinônimo(s):
Iron oxide Nanoparticles, magnetic
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
forma
liquid
contém
oleic acid as stabilizer
composição
Fe, 0.5-0.7%
solid material, 0.8-1.4%
concentração
in heptane
diâmetro
10-40 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
tamanho de partícula
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
densidade
0.69 g/mL at 20 °C
Nota de análise
Z-Average: ~33 nm
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.