Documentos
GF11265993
Polypropylene
(PP), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2 kg, condition block copolymer
Sinônimo(s):
PP306320
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 112-659-93
peso
2 kg
tamanho nominal do granulo
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3