Documentos Principais
GF09388479
Manganese
flake, 25 mm, weight 100 g, purity 99.95%
Sinônimo(s):
MN006201
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.155,00
R$ 3.155,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.155,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mn
Número CAS:
Peso molecular:
54.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141724
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 3.155,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.95%
Formulário
flakes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 093-884-79
resistividade
185 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
p.e.
1962 °C (lit.)
pf
1244 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
chave InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)