Documentos Principais
GF48964810
Silicon
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
Sinônimo(s):
SI006103
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.962,00
R$ 4.962,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.962,00
About This Item
Fórmula linear:
Si
Número CAS:
Peso molecular:
28.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141911
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 4.962,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.99%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 489-648-10
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
5 mm
p.e.
2355 °C (lit.)
pf
1410 °C (lit.)
densidade
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
chave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)