Documentos Principais
GF08248978
Polypropylene
(PP), granule, 3 mm nominal granule size, weight 5 kg, condition block copolymer
Sinônimo(s):
PP306320
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.904,00
R$ 5.904,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.904,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 5.904,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 082-489-78
peso
5 kg
tamanho nominal do granulo
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)