Documentos Principais
BMSW100510
Sigma-Aldrich
Accuris M1 Grade Calibration Weight
size 10 g, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific W1005-10
tamanho
10 g
Descrição geral
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
Informações legais
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)