Documentos Principais
GF05751345
Tin
powder, max. particle size 150 micron, weight 10 g, high purity 99.995%
Sinônimo(s):
SN006031
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.248,00
R$ 4.248,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.248,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sn
Número CAS:
Peso molecular:
118.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141745
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 4.248,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.995%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 057-513-45
resistividade
11 μΩ-cm, 20°C
peso
10 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
p.e.
2270 °C (lit.)
pf
231.9 °C (lit.)
densidade
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
chave InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)