Documentos Principais
576883
Sigma-Aldrich
Tin
nanopowder, <150 nm particle size (SEM), ≥99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Metallic tin, Silver Matt Powder, Tin Powder, Tin element
Selecione um tamanho
5 G
R$ 492,00
R$ 492,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 492,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sn
Número CAS:
Peso molecular:
118.71
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101716
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 492,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% trace metals basis
Formulário
nanopowder
resistividade
11 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
<150 nm (SEM)
p.e.
2270 °C (lit.)
pf
231.9 °C (lit.)
densidade
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
chave InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Tin nanopowder can be used in the fabrication of a variety of devices, such as:
  • lithium ion batteries[1][2]
  • dye sensitized solar cells (DSSCs)[3]
  • fuel cells[4]
  • supercapacitors[5]
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Tin shot, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
204692
Tin
Tin granular, 0.425-2.0&#160;mm particle size, &#8805;99.5%, ACS reagent
Sigma-Aldrich
243434
Tin
Tin granulated for analysis (particle size about 4 mm) EMSURE&#174; Reag. Ph Eur
Supelco
1.07806
Tin
Nickel nanopowder, &lt;100&#160;nm avg. part. size, &#8805;99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
577995
Nickel
Titanium nitride nanoparticles based electrocatalysts for proton exchange membrane fuel cells
Avasarala B, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(13), 1803-1805 (2009)
A one-step approach towards carbon-encapsulated hollow tin nanoparticles and their application in lithium batteries
Cui G, et al.
Small, 3(12), 2066-2069 (2007)
Stabilized TiN nanowire arrays for high-performance and flexible supercapacitors
Lu X, et al.
Nano Letters, 12(10), 5376-5381 (2012)
Low-cost copper zinc tin sulfide counter electrodes for high-efficiency dye-sensitized solar cells
Xin X, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(49), 11739-11742 (2011)
Tin-nanoparticles encapsulated in elastic hollow carbon spheres for high-performance anode material in lithium-Ion batteries
Zhang W, et al.
Advanced Materials, 20(6), 1160-1165 (2008)