763756
Cerium(IV) oxide-yttria doped
nanopowder, yttria 20 mol %, <50 nm particle size (TEM), 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
20YDC, YDC-20, YDC20, Cerium yttrium oxide, YDC, Yttria doped ceria, Yttrium doped ceria
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
nanopowder
composição
yttria, 20 mol %
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho de partícula
<50 nm (TEM)
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ce]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/Ce.5O.2Y
chave InChI
XVLUKJGVKWVXMP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3