Documentos
GF03090136
Tin oxide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g
Sinônimo(s):
SN516010
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 030-901-36
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Tin ≥99%, powder
Sigma-Aldrich
14509
Tin