244643
Tin(II) oxide
≤60 micron particle size, powder, 97%
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
tamanho de partícula
≤60 micron
cadeia de caracteres SMILES
O=[SnH2]
InChI
1S/O.Sn
chave InChI
QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?