G6503
Glycine ethyl ester hydrochloride
99%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
GEE, Ethyl glycinate hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Glycine ethyl ester hydrochloride, 99%
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder or chunks
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
técnica(s)
drug transporter assay: suitable
cor
white
pf
145-146 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCOC(=O)CN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
chave InChI
TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?