Documentos
G2206
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride, Chitosamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
215.63
Beilstein:
4157370
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +72°, c = 1 in H2O
pf
190-194 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
chave InChI
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glucosamine, an amino sugar, is the precursor of the hexosamine biosynthetic pathway leading to the formation of UDP-N-acetylglucosamine (UDP-GlcNAc), which is then used for making glycosaminoglycans, proteoglycans, and glycolipids. D-(+)-Glucosamine inhibits the coaggregation of Candida yeast species with the bacterial strain S. salivarius.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2