Key Documents
E9609
Sigma-Aldrich
Ethyl acetamidocyanoacetate
97%
Sinônimo(s):
N-Acetyl-2-cyanoglycine ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHCH(CN)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
170.17
Beilstein:
879845
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white to off-white
pf
125-130 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(NC(C)=O)C#N
InChI
1S/C7H10N2O3/c1-3-12-7(11)6(4-8)9-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
SLIRLABNGAZSHX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)