Documentos Principais
E6200
Sigma-Aldrich
(Ethoxymethylene)malononitrile
98%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 429,00
100 G
R$ 1.538,00
R$ 429,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 429,00
100 G
R$ 1.538,00
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OCH=C(CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
122.12
Beilstein:
1634241
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 429,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
p.e.
160 °C/12 mmHg (lit.)
pf
64-66 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2O/c1-2-9-5-6(3-7)4-8/h5H,2H2,1H3
chave InChI
OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Atenção
This product is known to be a strong sensitizing agent
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Eszter Szennyes et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-12)
Despite the substantial interest in C-glycosyl heterocycles as mimetics of biologically active native glycans, the appearance of C-glycopyranosyl derivatives of six-membered heterocycles, both in synthetic and biological contexts, is rather scarce. As part of our ongoing research program aimed at