Key Documents
E35702
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate
Sinônimo(s):
4-Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-methyl-2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, NSC 84213
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H8(=O)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
184.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Impurezas
10% methyl ester
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
pb
128-132 °C/32 mmHg (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1CCC(C)CC1=O
InChI
1S/C10H16O3/c1-3-13-10(12)8-5-4-7(2)6-9(8)11/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
FFVHHWOJYFCNJP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Hydroxylation / oxidative chlorination with hydrogen peroxide
  • Heterocyclization
  • Cyclization of generated dianions followed by dehydrogenation
  • Palladium-catalyzed isomerization
  • Regioselective cyclizations
  • Vinylogous Michael reactions
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)