MCGBL4S03
Durapore® 0,22 µm hidrofílico/hidrofóbico, cartucho Millidisk® Barrier 40
Millidisk® Barrier 40
Sinônimo(s):
Filtro de barreira Millidisk® de 0,22 µm hidrofílico/hidrofóbico
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF
polysulfone
polysulfone support
silicone seal
Nível de qualidade
descrição
hydrophobic/hydrophilic
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Millidisk® Barrier 40
Características
hydrophilic
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millidisk®
Parâmetros
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
0.7 bar max. inlet pressure (10 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
7.6 L/min flow rate at 1 bar (ΔP)
técnica(s)
gas filtration: suitable
área de filtração
2000 cm2
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm
entrada
sample type liquid
ponto de bolha
≥1280 mbar (18.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
código do cartucho
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismo
- Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
- Aplicação: Bioprocessamento
- Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
- Instruções de uso: Vide as Instruções de umedecimento para unidades de filtro com membrana Durapore® no guia do usuário
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
4 ciclos SIP de 60 min a 135 °C; 4 ciclos de autoclave de 60 min a 126 °C
Nota de análise
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.