Documentos Principais
T90301
Sigma-Aldrich
3-(2-Hydroxyethyl)indole
97%
Sinônimo(s):
2-(3-Indolyl)ethanol, 3-Indoleethanol, IEA, NSC 3884, Tryptophol
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.055,00
R$ 1.055,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.055,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
161.20
Beilstein:
125553
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.055,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
pf
56-59 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H11NO/c12-6-5-8-7-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11-12H,5-6H2
chave InChI
MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • Inhibitors of the C-terminal domain of RNA polymerase II and their antitumor activities
  • Anti-HIV-1 agents
  • Inhibitors of Protein-Protein Interactions
  • Partial agonists of the serotonin 5-HT1A receptor
  • Growth hormone secretagogues
  • Vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibitors
  • A2B adenosine receptor ligands
  • Potential detoxification inhibitors of the crucifer phytoalexin brassinin
  • Inhibitors of interleukine 6
  • Dual binding site acetylcholinesterase inhibitors
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)