Documentos Principais
C47809
Sigma-Aldrich
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
98%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 536,00
R$ 536,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 536,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
195.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 536,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
287 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6ClNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
chave InChI
FUQOTYRCMBZFOL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
E Pralong et al.
Neuroscience letters, 136(1), 56-58 (1992-02-17)
The potency, specificity and reversibility of various presumed glycine site N-methyl-D-aspartate (NMDA) antagonists was studied on neonatal rat spinal cord using the grease gap technique. 5,7-Dichlorokynurenate was the most potent and specific glycine site antagonist among the compounds tested. On