Documentos Principais
160326
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(diethylamino)benzophenone
≥99%
Sinônimo(s):
4,4′-(Tetraethyldiamino)benzophenone, 4,4′-Bis(diethylamino)diphenyl ketone, p ,p ′-Tetraethyldiaminobenzophenone, Bis[4-(diethylamino)phenyl]methanone, Michler′s ethyl ketone
Selecione um tamanho
25 G
R$ 962,00
100 G
R$ 1.156,00
R$ 962,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 962,00
100 G
R$ 1.156,00
About This Item
Fórmula linear:
[(C2H5)2NC6H4]2CO
Número CAS:
Peso molecular:
324.46
Beilstein:
2148611
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 962,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99%
pf
89-92 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(C1=CC=C(C(C2=CC=C(N(CC)CC)C=C2)=O)C=C1)CC
InChI
1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • The effect of 4, 4′-bis (N, N-diethylamino) benzophenone on the degree of conversion in liquid photopolymer for dental 3D printing: Examines its use as a co-initiator in dental 3D printing materials (DH Lee et al., 2015).
  • Ketone Number and Substitution Effect of Benzophenone Derivatives on the Free Radical Photopolymerization: Compares its performance with other photoinitiators in polymerization (TL Huang, YC Chen, 2021).
  • Michler′s ethylketone as a novel negative-ion matrix for the enhancement of lipid MALDI tissue imaging: Uses 4,4′-bis(diethylamino)benzophenone in matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) for tissue imaging (Y Shi et al., 2022).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Thi Kim Hoang Trinh et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(39), 9242-9252 (2019-04-26)
In the search of smarter routes to control the conditions of N-heterocyclic carbene (NHCs) formation, a two-component air-stable NHC photogenerating system is reported. It relies on the irradiation at 365 nm of a mixture of 2-isopropylthioxanthone (ITX) with 1,3-bis(mesityl)imidazoli(ni)um tetraphenylborate. The