Documentos
E18603
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-cyanobenzoate
99%
About This Item
Fórmula linear:
NCC6H4CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
175.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
52-54 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
JLSSWDFCYXSLQX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup