Documentos Principais
149292
Sigma-Aldrich
1-Adamantyl bromomethyl ketone
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.610,00
R$ 1.610,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.610,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17BrO
Número CAS:
Peso molecular:
257.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.610,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
76-79 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H17BrO/c13-7-11(14)12-4-8-1-9(5-12)3-10(2-8)6-12/h8-10H,1-7H2/t8-,9+,10-,12-
chave InChI
KWCDIRFSULAMOC-GOCCLTDMSA-N
Aplicação
1-Adamantyl bromomethyl ketone may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiangdong Su et al.
ChemMedChem, 6(8), 1439-1451 (2011-05-25)
11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) plays a key role in converting intracellular cortisone to physiologically active cortisol, which is implicated in the development of several phenotypes of metabolic syndrome. Inhibition of 11β-HSD1 activity with selective inhibitors has beneficial effects on various