Documentos Principais
E17909
Sigma-Aldrich
S-Ethyl chlorothioformate
96%
Sinônimo(s):
(Ethylthio)carbonyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
ClCOSC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
124.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
0.2 psi ( 20 °C)
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
p.e.
132 °C (lit.)
densidade
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCSC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClOS/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
chave InChI
QCMHWZUFWLOOGI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)