Documentos Principais
DWKW651506
Wheaton® Vacule® Lyophilization Ampule
Sinônimo(s):
W651506
Selecione um tamanho
567 EACH
R$ 5.676,00
R$ 5.676,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
567 EACH
R$ 5.676,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
R$ 5.676,00
Check Cart for Availability
Características
preconditioned (pre-scored)
embalagem
pkg of 567 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W651506
capacidade
2 mL
diâmetro × A
11.8 mm × 122 mm
Aplicação
Lyophilization
Características e benefícios
  • Ideal for small volume lyophillization samples
  • Pre-scored for easy opening</li><li>Heat sealed only
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Informações legais
Vacule is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)