Documentos Principais
CLS4995250
Pyrex® wide-mouth graduated Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4995
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 2.520,00
R$ 2.520,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 2.520,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 2.520,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
polypropylene cap
screw top cap
wide-mouth
esterilidade
non-sterile
Características
cap
closure type Screw cap
embalagem
case of 6
fabricante/nome comercial
Corning 4995-250
capacidade
250 mL
Descrição geral
Features a GL 45 size, PP, plug-seal screw-cap on a wide, 29 mm neck opening that accommodates larger volume serological pipettes. Also good for media prep and storage, or as a culture flask when optional membrane cap is used.
Outras notas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)