Documentos Principais
DWK651502
Wheaton® Vacule® Lyophilization Ampule
Sinônimo(s):
651502
Selecione um tamanho
144 EACH
R$ 1.406,00
R$ 1.406,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
144 EACH
R$ 1.406,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
R$ 1.406,00
Check Cart for Availability
Características
preconditioned (pre-scored)
embalagem
pkg of 144 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 651502
capacidade
1 mL
diâmetro × A
10 mm × 108 mm
Aplicação
Lyophilization
Características e benefícios
  • Ideal for small volume lyophillization samples
  • Pre-scored for easy opening</li><li>Heat sealed only
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Informações legais
Vacule is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)