Documentos Principais
DWKBWP0250PGRA
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
screw cap, round translucent polypropylene bottle, capacity 250 mL
Sinônimo(s):
BWP0250PGRAD
About This Item
Código UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
Materiais
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Azlon BWP0250PGRA
capacidade
250 mL
Aplicação
Ideal for a wide range of storage and preparation applications
Características e benefícios
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)