DWK231720784
Disposable Culture Tube
Sinônimo(s):
231720784
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
soda-lime glass vial
embalagem
pkg of 550 ea
fabricante/nome comercial
231720784
W × L × diam.
11.75 mm × 100 mm × 0.80 mm
Categorias relacionadas
Aplicação
Preparation cell culture, sample collecting
Características e benefícios
straight rim, round bottom, not reusable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)