Documentos Principais
DWK231721883
Disposable Culture Tube
Sinônimo(s):
231721883
Selecione um tamanho
250 EACH
R$ 410,00
R$ 410,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 EACH
R$ 410,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
R$ 410,00
Check Cart for Availability
Materiais
soda-lime glass vial
embalagem
pkg of 250 ea
fabricante/nome comercial
231721883
W × L × diam.
10.00 mm × 150 mm × 0.80 mm
Aplicação
Preparation cell culture, sample collecting
Características e benefícios
straight rim, round bottom, not reusable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)