Documentos Principais
DWK176792
Wheaton® Amber Ampule
Sinônimo(s):
176792
Selecione um tamanho
144 EACH
R$ 674,00
R$ 674,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
144 EACH
R$ 674,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
R$ 674,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Materiais
amber tube
Características
preconditioned (pre-scored)
embalagem
pkg of 144 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 176792
capacidade
1 mL
diâmetro × A
10.5 mm × 67 mm
Aplicação
Packaging samples and certified standards
Características e benefícios
  • Pre-scored to eliminate filing
  • Stems can be pull or tip sealed
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)