Documentos Principais
DWK213534105
Duran® Funnel
long stem(s)
Sinônimo(s):
213534105
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 3.965,00
R$ 3.965,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 3.965,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 3.965,00
Check Cart for Availability
Materiais
long stem(s)
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213534105
diâmetro do funil
80 mm
Aplicação
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
Características e benefícios
With long stem; Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using a filter paper; Fired-on,
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)