Documentos Principais
DWK176799
Wheaton® Amber Ampule
Sinônimo(s):
176799
Selecione um tamanho
144 EACH
R$ 1.374,00
R$ 1.374,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
144 EACH
R$ 1.374,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
R$ 1.374,00
Check Cart for Availability
Materiais
amber tube
Características
preconditioned (pre-scored)
embalagem
pkg of 144 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 176799
capacidade
5 mL
diâmetro × A
16.5 mm × 84 mm
Aplicação
Packaging samples and certified standards
Características e benefícios
  • Pre-scored to eliminate filing
  • Stems can be pull or tip sealed
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)