D86604
2-Diethylaminoethanethiol hydrochloride
95%
Sinônimo(s):
2-Diethylaminoethyl mercaptan hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
crystals
pf
170-175 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCN(CC)CCS
InChI
1S/C6H15NS.ClH/c1-3-7(4-2)5-6-8;/h8H,3-6H2,1-2H3;1H
chave InChI
QAXLTZBBDSDRPW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3