363340
N-Acetylcysteamine
95%
Sinônimo(s):
N-(2-Mercaptoethyl)acetamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
pb
138-140 °C/7 mmHg (lit.)
pf
6-7 °C (lit.)
densidade
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NCCS
InChI
1S/C4H9NOS/c1-4(6)5-2-3-7/h7H,2-3H2,1H3,(H,5,6)
chave InChI
AXFZADXWLMXITO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- N
- -acetylcysteamine (SNAC) thioesters by reacting with various acid derivatives in the presence of 1,1′-carbonyldiimidazole (CDI).
- Thieno[2,3-c]pyrrole derivatives via three-component reaction of 2-acetyl-3-thiophenecarboxaldehyde and various amines.
- Carbapenems, a class of beta-lactam antibiotic agents.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter