Documentos Principais
D77206
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenedinitrile
97%
Sinônimo(s):
trans-1,4-Dicyano-2-butene, Dihydromucononitrile
About This Item
Fórmula linear:
NCCH2CH=CHCH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
106.13
Beilstein:
1720228
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
flakes
pf
75-77 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CC\C=C\CC#N
InChI
1S/C6H6N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-2H,3-4H2/b2-1+
chave InChI
BSVZXPLUMFUWHW-OWOJBTEDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)