Documentos Principais
D5950
Sigma-Aldrich
Diacetamide
97%
Sinônimo(s):
Diacetylamine, N-Acetylacetamide
Selecione um tamanho
5 G
R$ 634,00
R$ 634,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 634,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CO)2NH
Número CAS:
Peso molecular:
101.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 634,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
powder
p.e.
222-223 °C (lit.)
pf
75.5-76.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NC(C)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(6)5-4(2)7/h1-2H3,(H,5,6,7)
chave InChI
ZSBDPRIWBYHIAF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7