N29600
1,9-Nonanediol
98%
Sinônimo(s):
Nonamethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
crystals
pb
177 °C/15 mmHg (lit.)
pf
45-47 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
chave InChI
ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup