Documentos
D196800
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzeno
99%
Sinônimo(s):
2,4-Dinitro-1-fluorobenzeno, DNFB, DNPF, FDNB, Reagente de Sanger
About This Item
Fórmula linear:
(O2N)2C6H3F
Número CAS:
Peso molecular:
186.10
Beilstein:
398632
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.569 (lit.)
pb
178 °C/25 mmHg (lit.)
pf
25-27 °C (lit.)
densidade
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
chave InChI
LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for labeling terminal amino acid groups. Used in the detection of phenols. Suppresses the action potential in nerves. Induces contact hypersensitivity.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
327.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
164 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of Chromatography A, 44, 251-251 (1969)
W R Welches et al.
Biochemistry, 20(3), 512-517 (1981-02-03)
Bacterial luciferase catalyzes the mixed-function oxidation of a long-chain saturated aldehyde and FMNH2 to yield the carboxylic acid, FMN, and blue-green light. The enzyme was inactivated by 2,4-dinitrofluorobenzene (FDNB) with an observed second-order rate constant (k2(obsd) of 157 M-1 min-1
Suppression of the action potential in nerve by nitrobenzene derivatives.
I M Cooke et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 60(2), 470-477 (1968-06-01)
The terminal peptides of insulin.
F SANGER
The Biochemical journal, 45(5), 563-574 (1949-01-01)