Documentos Principais
D159808
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylglutaric anhydride
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
142.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
powder
p.e.
181 °C/25 mmHg (lit.)
pf
124-126 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C7H10O3/c1-7(2)3-5(8)10-6(9)4-7/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
HIJQFTSZBHDYKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)