Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4154 (lit.)
pb
94-96 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)
chave InChI
VUAXHMVRKOTJKP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter