Documentos Principais
D150606
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylbenzyl chloride
technical grade, 60%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
154.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
technical grade
concentração
60%
índice de refração
n20/D 1.54 (lit.)
p.e.
116-117 °C/24 mmHg (lit.)
densidade
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(CCl)cc1C
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)