Documentos Principais
D126306
Sigma-Aldrich
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose
97%
Sinônimo(s):
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose
Selecione um tamanho
5 G
R$ 625,00
25 G
R$ 1.714,00
R$ 625,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 625,00
25 G
R$ 1.714,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20O6
Número CAS:
Peso molecular:
260.28
Beilstein:
1345410
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 625,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]25/D −59°, c = 3 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
p.e.
117 °C/0.015 mmHg (lit.)
densidade
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)15-7-6(5-13)14-10-9(8(7)16-11)17-12(3,4)18-10/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8+,9-,10-/m1/s1
chave InChI
POORJMIIHXHXAV-SOYHJAILSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)