CUP-532
Unsaturated Phosphatidylcholine Liposomes
16:0-18:1 PC (POPC): Cholesterol (70:30 molar ratio)
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
composição
Phosphate buffered saline
concentração
10 mM
Impurezas
30 mol % Cholesterol
70 mol % 16:0-18:1 PC (1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC))
tamanho de partícula
100 nm
pH
7.4
Descrição geral
Aplicação
Lipid-protein interactions
Armazenamento e estabilidade
Liposomes are made under sterile conditions. If you need to take multiple aliquots out of the vial, it is advised to take extreme care in not contaminating the vial. It is recommended to handle the vial under a sterile hood to maintain the sterility of the product. Liposomes should never be frozen. Ice crystals that form during freezing will rupture the lipid membrane of the liposomes and change the size of liposomes particles.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)