MABN70
Anti-Slo1 Antibody, clone L6/60
clone L6/60, from mouse
Sinônimo(s):
potassium large conductance calcium-activated channel, subfamily M, alpha member 1, Slo homolog, stretch-activated Kca channel, Maxi K channel, Drosophila slowpoke-like, Calcium-activated potassium channel, subfamily M subunit alpha-1, Slowpoke homolog,
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
L6/60, monoclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (immunogen homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNMA1(3778)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IC. (Misonou, H., et al. (2006). J Comp Neurol. 496(3):289–302.)
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Slo1 on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain membrane tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1